Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.00574
Supelco
NMP
for Peptide Synthesis
Szinonimák:
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
212-828-1
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.7% (GC)
alkalmazás(ok):
peptide synthesis
bp:
202 °C/1013 hPa
gőznyomás:
0.32 hPa ( 20 °C)
Terméknév
1-Methyl-2-pyrrolidone, for Peptide Synthesis
gőznyomás
0.32 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.7% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
245 °C
hatékonyság
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.3-9.5 % (v/v)
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 91 °C
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) is an organic solvent that finds applications in numerous industries, including petrochemicals, plastics, microelectronics, and to produce pigments, cosmetics, and drugs. It is commonly used worldwide as an organic solvent, intermediate, or surfactant in various industrial and consumer applications. The unique characteristics of NMP, including its ability to mix with water and organic solvents, and its temperature, polarity, and composition stability, make it a solvent of great interest in extractive distillation.
Alkalmazás
1-Methyl-2-pyrrolidone can be used as a solvent during the peptide bond formation reactions.
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Vapor-Liquid Equilibrium Data for 1-Methyl-2-Pyrrolidone+(1-Butanol or 1-Hexene or Water) Binary Mixtures
Hirawan R, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 59(5), 1643-1650 (2014)
Peptide synthesis beyond DMF: THF and ACN as excellent and friendlier alternatives
Jad YE, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(8), 2393-2398 (2018)