Fontos dokumentumok
8.20678
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde
for synthesis
Szinonimák:
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
200-654-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
solid
hatékonyság
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
154-155 °C/16 hPa
mp
27-30 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 79 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup