Merck
918660
Sigma-Aldrich
γ-Valerolactone
greener alternative
BioRenewable, ≥99%, ReagentPlus®
Szinonimák:
GVL, γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
Beilstein:
80420
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99%
bp:
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
gőzsűrűség
3.45 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” ,“Use of Renewable Feedstock” and "Design for Degradation".
Alkalmazás
Cross-coupling reactions
  • HATU Amide Coupling
  • Suzuki-Miyaura coupling reaction
  • Sonogashira coupling reaction
ATRP polymerization
  • Replacement of DCM in peptide synthesis
Tulajdonságok és előnyök
  • Made from Renewable Resource - rice
  • Biodegradable
  • Non-toxic
  • Low vapor pressure
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).