Merck
733113
Sigma-Aldrich
N-Methyldiethanol-1,1,1′,1′-d4 amine
98 atom % D, 97% (CP)
Szinonimák:
2,2′-Methyliminodiethanol-1,1,1′,1′-d4, MDEA-1,1,1′,1′-d4
About This Item
Lineáris képlet:
CH3N(CH2CD2OH)2
Molekulatömeg:
123.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
liquid
bp
246-248 °C (lit.)
sűrűség
1.072 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)CN(C)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRVGTESFCCXCTH-CQOLUAMGSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)