Merck
548014
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
≥98%
Szinonimák:
DPIHFP
Méret kiválasztása
5 G
43 900,00 Ft
25 G
173 000,00 Ft
43 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
43 900,00 Ft
25 G
173 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2I(PF6)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
426.08
Beilstein:
4343861
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
43 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98%
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.F6P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSSRLRJACJENEU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Kiszerelés
Packaged in amber poly bottles
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
C M F Hardy et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 34(9), 1278-1288 (2018-06-03)
To determine the limitations of using light-curable resin-based luting composites (RBLCs) to bond indirect ceramic/resin-composite restorations by measuring light transmittance through indirect restorative materials and the resulting degree of conversion (DC) of the luting-composites placed underneath. Various thicknesses (0-4mm) and
Alinne Segatto Pires Altmann et al.
The Angle orthodontist, 87(5), 759-765 (2017-07-08)
The aim of this study was to develop an experimental orthodontic adhesive and evaluate how adding phosphate invert glass containing niobium pentoxide (PIG-Nb) affected the adhesive's properties. PIG-Nb was added at 1, 2.5, and 5 wt% to experimental adhesive (75
Monika Topa et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(11) (2020-05-31)
Novel fluorescent sensors with electron-donating or electron-withdrawing substituents incorporated into a chromophore group based on 2,6-diphenylpyridine were designed and synthesised. The spectroscopic properties of these compounds were studied. Moreover, the positive solvatochromism of 2,6-bis-(4-methylsulphanylphenyl)pyridine (PT-SCH3) in selected solvents was studied
Rizacan Sarikaya et al.
Polymers, 12(9) (2020-09-17)
The inherent degradation property of most dental resins in the mouth leads to the long-term release of degradation by-products at the adhesive/tooth interface. The by-products increase the virulence of cariogenic bacteria, provoking a degradative positive-feedback loop that leads to physicochemical
Susana Castro et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(72), 9089-9091 (2012-08-03)
A novel metal-free direct arylation of unbiased arenes with diaryliodonium triflates in a process where the use of solvents and additives is not required has been established.