Fontos dokumentumok
8.14750
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
for synthesis
Szinonimák:
Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H24O4Si4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
209-136-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
400 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
0.4-11.7 % (v/v)
Kinematikai viszkozitás
1.6 cSt(20 °C)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
18 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 51 °C
oldhatóság
<0.001 g/L (Hydrolysis)
sűrűség
0.95 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Refractive index (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)