Fontos dokumentumok
8.03128
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monomethyl ether
for synthesis
Szinonimák:
Diethylene glycol monomethyl ether, Methylene diglycol, 2-Hydroxy-2′-methoxy diethylether, 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-906-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
190-196 °C/1013 hPa
gőznyomás:
0.3 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
0.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
215 °C
hatékonyság
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
6450 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
1.6 % (v/v)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
190-196 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 91 °C
sűrűség
1.018-1.022 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CCOC)CCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.018 - 1.022
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)