Fontos dokumentumok
32250
Diethylene glycol monobutyl ether
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
DEGBE, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
szennyeződések
≤0.05% water
törésmutató
n20/D 1.432
pH
7
bp
224-228 °C (lit.)
sűrűség
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the preparation of blocked isocyanate systems for coil coating, electro-coating and powder coating.
- As a cosurfactant in the formation of microemulsions.
- As a structural component of various liquid crystals.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?