Fontos dokumentumok
8.03127
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoethyl ether
for synthesis
Szinonimák:
Diethylene glycol monoethyl ether, Carbitol, 2-(2-Ethoxyethoxy)-ethanol, Ethyl diglycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-919-7
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
202 °C/1013 hPa
gőznyomás:
0.13 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
0.13 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
204 °C
hatékonyság
5900-6100 mg/kg LD50, oral (Rat)
8476 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.8-12.2 % (v/v)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 94 °C
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CCOCC)CCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Investigation of piroctone olamine delivery to the skin from single, binary and ternary solvent systems: This study explores the efficacy of diethylene glycol monoethyl ether as a solvent in dermatological applications, highlighting its role in enhancing skin absorption properties, which is crucial for cosmetic and pharmaceutical formulations (Tang CF, et al., 2023).
  • Review of Pharmaceutical Applications of Diethylene Glycol Monoethyl Ether: This review comprehensively covers the pharmaceutical applications of diethylene glycol monoethyl ether, focusing on its solvent properties and roles in drug delivery systems, crucial for advancing drug formulation techniques (Hashemzadeh N, Jouyban A, 2022).
  • Stepwise Access of Emissive Ir(III) Complexes Bearing a Multi-Dentate Heteroaromatic Chelate: Demonstrates the application of diethylene glycol monoethyl ether in the synthesis of luminescent materials, providing valuable insights for the development of optical and electronic devices in material science (Zheng Z, et al., 2022).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.990
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup