Fontos dokumentumok
294713
Aluminum chloride
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Aluminum trichloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 100 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: aluminum
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?