662035
U-73122
≥98% (HPLC), solid, agonist-induced phospholipase C activation inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
U-73122, 1-[6-((17β-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl)amino)hexyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Javasolt termékek
product name
U-73122, U-73122, CAS 112648-68-7, inhibits agonist-induced phospholipase C activation (IC50 = 1-2.1 µM) in human platelets and neutrophils.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
anhydrous DMSO: 1 mg/mL
chloroform: 3 mg/mL
anhydrous ethanol: 500 μg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C29H40N2O3/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33/h8,10,13-14,19,23-26,30H,3-7,9,11-12,15-18H2,1-2H3/t23-,24-,25+,26+,29+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Agonist-induced phospholipase C activation
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Smith, R.J., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Ther.278, 320.
Tatrai, A., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1224, 595.
Wang, X.D., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1223, 101.
Bleasdale, J.E., and Fisher, S.K. 1993. Neuroprotocols: A Companion to Methods in Neurosci. 3, 125.
Wu, H., et al. 1992. Biochemistry31, 3370.
Yule, D.I., and Williams, J.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 13830.
Thompson, A.K., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 23856.
WGK
WGK 3