Fontos dokumentumok
559276
Sigma-Aldrich
Ryanodine
≥98% (HPLC), solid, Ca2+ release blocker, Calbiochem®
Szinonimák:
Ryanodine, High Purity
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H35NO9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
493.55
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Ryanodine, High Purity, Naturally occurring alkaloid that blocks the release of Ca2+ from the sarcoplasmic reticulum.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C25H35NO9/c1-12(2)22(31)17(34-16(28)14-7-6-10-26-14)23(32)18(4)11-21(30)19(22,5)25(23,33)24(35-21)15(27)13(3)8-9-20(18,24)29/h6-7,10,12-13,15,17,26-27,29-33H,8-9,11H2,1-5H3/t13-,15+,17+,18-,19-,20-,21-,22+,23+,24+,25+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJSYXNQGLHBRRK-YSOSZROBSA-N
Általános leírás
Naturally occurring alkaloid that blocks the release of Ca2+ from the sarcoplasmic reticulum. Has many complex effects on Ca2+ transport and action in muscle.
Naturally occurring alkaloid that blocks the release of Ca2+ from the sarcoplasmic reticulum. Has many complex effects on Ca2+ transport and action in muscle. Purified from Ryanodine Mixture.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Ca2+ transport and action in muscle
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Sorrentino, V., and Volpe, P. 1993. Trends Pharmacol. Sci.14, 98.
Sabbadini, R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 15475.
Feher, J.J., and Lipford, G.B. 1985. Biochim. Biophys. Acta813, 77.
Marban, E., and Wier, W.G. 1985. Circ. Res.56, 133.
Sukto, J.L., et al. 1985. Fed. Proc.44, 2984.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Egor A Turovsky et al.
Biology, 10(8) (2021-08-28)
To date, there are practically no data on the mechanisms of the selenium nanoparticles action on calcium homeostasis, intracellular signaling in cancer cells, and on the relationship of signaling pathways activated by an increase in Ca2+ in the cytosol with