1.51467
Chromolith® HPLC Column Coupler
Column coupler
Szinonimák:
Chromolith® column coupler for 10-32 female ports
About This Item
Javasolt termékek
product name
Chromolith® Column Coupler, column coupler
Minőségi szint
termékcsalád
Chromolith®
Jellemzők
endcapped: no
technika/technikák
HPLC: suitable
matrix
highly porous
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Related Categories
Általános leírás
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
All Supelco HPLC Columns, including monolithic Chromolith® columns, are fully compatible to all HPLC and UHPLC Instruments.
Supelco HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Cikkek
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.