Fontos dokumentumok
D9754
2-Aminoethyl diphenylborinate
97%
Szinonimák:
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenyl borate, 2-Aminoethyl diphenyl borate, Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester, Diphenylborinic acid, NSC 17107
Teszt
97%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Preparation of apoptotic inducers
- Activator of the Orai3 (ORAI calcium release-activated calcium modulator 3) protein
- Inhibits Ca2+ influx through transient receptor potential 2 channels in rat dorsal root ganglion neurons
- Membrane-permeable SOCE (store operated calcuym entry) inhibitor
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?