X2628
Xestospongin C
film
Szinonimák:
XeC
About This Item
Javasolt termékek
form
film
Minőségi szint
szín
colorless
oldhatóság
DMSO: soluble
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCCCCC[C@@]3([H])CCCN4CC[C@@]([H])(CCCCCC[C@]5([H])CCCN(CC1)[C@@]5([H])O2)O[C@@]34[H]
InChI
1S/C28H50N2O2/c1-3-7-15-25-17-21-30-20-10-14-24(28(30)31-25)12-6-2-4-8-16-26-18-22-29-19-9-13-23(11-5-1)27(29)32-26/h23-28H,1-22H2/t23-,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQYOPBRFUUEHRC-HCKQMYSWSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3