Fontos dokumentumok
K4144
KB-R7943
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
2-[4-[(4-nitrophenyl)methoxy]phenyl]ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Carbamimidothioic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white to tan
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.NC(=N)SCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGIKEBHIKKWJLG-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)