196418
BAPTA, Tetrasodium Salt
Ca2+ chelator exhibiting a 105-fold greater affinity for Ca2+ .
Szinonimák:
BAPTA, Tetrasodium Salt, 1,2- bis( o-Aminophenoxy)ethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na, 1,2-bis(o-Aminophenoxy)ethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C22H24N2O10.4Na/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Li, L., et al. 1995. J. Cell Physiol. 163, 105.
Tymianski, M., et al. 1994. J. Neurophysiol. 72, 1973.
WGK
WGK 3