Merck
SML3120
Sigma-Aldrich
LY272015
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-6-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole monohydrochloride, 1H-Pyrido[3,4-b]indole, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride (1:1), LY 272015, LY-272015
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H24N2O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C2=C(C(NCC2)CC(C=C3OC)=CC=C3OC)N4)=C4C=C1.Cl
InChI
1S/C21H24N2O2.ClH/c1-13-4-6-17-16(10-13)15-8-9-22-18(21(15)23-17)11-14-5-7-19(24-2)20(12-14)25-3;/h4-7,10,12,18,22-23H,8-9,11H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKAZOTIBKRWLQA-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
LY272015 is a high-affinity, 5-HT2B subtype-selective serotonin receptor antagonist (5-HT2B -log KB = 9.86, 5-HT2A/5-HT2C -log Ki = 7.65/7.92) that exhibits antihypertensive efficacy in deoxycorticosterone acetate (DOCA)-salt-hypertensive rats in vivo (1, 3 mg/kg iv; 1x/wk for 4 wks). LY272015 inhibits mitral valve interstitial cell (MVIC) activation by 5HT in cultures (100 nM LY, 10 nM or 1 μM 5HT; canine MVIC) and ex vivo (100 μM LY, 10 μM 5HT; human MV), as well as mitigates angiotensin II infusion-provoked MV remodeling in mice in vivo (3 mg/kg via infusion by osmotic pumps 2x/wk).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)