557440
Ru360
≥97%, solid, Ca2+ uptake blocker in mitrochondria, Calbiochem®
Szinonimák:
Ru360, (μ)[(HCO₂)(NH₃)₄Ru]₂OCl₃
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ru360, Ru360, is a cell-permeable oxygen-bridged dinuclear ruthenium amine complex. Binds to mitochondria with high affinity (Kd = 340 pM) and blocks Ca2+ uptake into mitochondria in vitro (IC₅₀ = 184 pM).
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
green
oldhatóság
deoxygenated water: 0.5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ca2+ uptake into mitochondria in vitro
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Bassani, R.A., et al. 1998. Cell Calcium23, 433.
Matlib, M.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 10223.
Zhou, Z., et al. 1998. J. Physiol.507 (pt 2), 379.
Emerson, J., et al. 1993. J. Am. Chem. Soc.115, 11799.
Ying, W.-L., et al. 1991. Biochemistry30, 4949.
WGK
WGK 1