495455
Oligomycin
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC), powder, Antibiotic, Calbiochem
Szinonimák:
Oligomycin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Oligomycin, A mixture of A, B, and C isomers.
Minőségi szint
Teszt
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Membrane-bound mitochondrial ATPase (F1)
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Amoroso, S., et al. 1993. J. Pharmacol. Exp. Ther.264, 515.
Brustovetsky, N.N., et al. 1993. FEBS Lett.315, 233.
Nagamune, H., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1141, 231.
WGK
WGK 3