Fontos dokumentumok
SML2991
Ru265
≥95% (HPLC), powder, mitochondrial calcium uniporter inhibitor
Szinonimák:
Ru2(μ-N)(NH3)8Cl2]Cl3, trans,trans-Octaamminedichloro-μ-nitridodi-Ruthenium(3+) trichloride, Nitride, ruthenium complex
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ru265, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
white to dark beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru](N)(N)(N)(N)n[Ru](N)(N)(N)(N)Cl
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3