Fontos dokumentumok
557450
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC₅₀ = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening.
Szinonimák:
Ruthenium Red, Ammoniated Ruthenium Oxychloride, RR
About This Item
Lineáris képlet:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
red-black
oldhatóság
ammonia: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Általános leírás
A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC50 = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening. Inhibits Ca2+-induced Ca2+ release from ryanodine-sensitive intracellular Ca2+ stores. Inhibits K+-stimulated catecholamine secretion (IC50 = 6 µM).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Blocker of transmembrane Ca2+ fluxes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 7 µM in blocking transmembrane Ca2+ fluxes; 6 µM inhibiting K+-stimulated catecholamine secretion
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Egyéb megjegyzések
Merck Index 13, 8379.
Phillippe, M. and Basa, A. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 221, 656.
Buratti, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 213, 1082.
Hamilton, M.G. and Lundy, P.M. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 940.
Gomis, A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 225.
Stjame, P., et al. 1994. Acta Otolaryngol. 114, 651.
Ma, J. 1993. J. Gen. Physiol.102, 1031.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2