178385
Apocynin
≥98% (GC), powder, NADPH oxidase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Apocynin, 4-Hydroxy-3-methoxyacetophenone, Acetovanillone, NADPH Oxidase Inhibitor V, NOX Inhibitor V
About This Item
Javasolt termékek
product name
Apocynin, A cell-permeable, anti-inflammatory phenolic compound that acts as a potent and selective inhibitor of NADPH oxidase.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
NADPH oxidase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Muijsers, R.B., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 932.
Lapperre, T.S., et al. 1999. FEBS Lett.443, 235.
Supinski, G., et al. 1999, J. Appl. Physiol.87, 776.
van der Goes, A., et al. 1998. J. Neuroimmunol.92, 67.
Hart, B.A., and Simmons, J.M. 1992. Biotechnol. Ther.3, 3.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2