516620
Peroxynitrite
liquid, biological oxidizing agent, Calbiochem®
Szinonimák:
Nitroxyl anion, Peroxynitrous acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Peroxynitrite, Synthesized from isoamyl nitrite and hydrogen peroxide.
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
szín
yellow
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Oxidizing agent that reacts with DNA, membrane phospholipids, sulfhydryl groups, and tyrosine
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Sakuma, S., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 230, 476.
Lymar, S.V., et al. 1996. Biochemistry 35, 7855.
Uppu, R.M., and Pryor, W.A. 1996. Methods Enzymol. 269, 322.
Ischiropoulos, H., and al-Medhi, A.B. 1995. FEBS Lett. 364, 279.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2