05-636
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, clone JBW301
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
klón
JBW301, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer139)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Histone H2A.X (pSer139) in RNF168-WT and RNF 168-SA/SEKI mice lung tissue sections (Paraffin). (Xe, X., et al. (2015) Nat. Cell Biol. 20 (3); 320-331).
Chromatin Immunoprecipitation, see Meier, Andreas, et al. EMBO J., 26: 2707-18 (2007) in technical information tab.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Immunocytochemistry: 2 μg/ml of this antibody detected phosphorylated histone H2A.X in HeLa cells treated with 0.5 μM staurosporine for 4-6 hours.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
UV-treated 293 cell extracts, UV-treated HeLa cell extracts or breast cancer tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Fedezze fel az antitestekkel való munka alapjait, beleértve a szerkezetre, az osztályokra és a normál immunglobulin-tartományokra vonatkozó technikai információkat.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.