Fontos dokumentumok
95321
Hydrogen peroxide solution
≥30%, for trace analysis
About This Item
Javasolt termékek
grade
for inorganic trace analysis
for trace analysis
Minőségi szint
gőznyomás
23.3 mmHg ( 30 °C)
Teszt
≥30% (titration)
form
solution
eltarthatósági idő
~4 yr
koncentráció
≥30%
szennyeződések
≤2 mg/kg total nitrogen (N)
sűrűség
1.11 g/mL at 20 °C
anion nyomok
bromide (Br-): ≤0.05 mg/kg
chloride (Cl-): ≤0.05 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
kation nyomok
Ag: ≤0.5 μg/kg
Al: ≤1 μg/kg
As: ≤1 μg/kg
Au: ≤1 μg/kg
B: ≤1 μg/kg
Ba: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.5 μg/kg
Bi: ≤0.5 μg/kg
Ca: ≤10 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤0.5 μg/kg
Cs: ≤0.5 μg/kg
Cu: ≤0.5 μg/kg
Fe: ≤5 μg/kg
Ga: ≤0.5 μg/kg
Ge: ≤0.5 μg/kg
Hg: ≤1 μg/kg
In: ≤0.5 μg/kg
Ir: ≤0.5 μg/kg
K: ≤5 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Mg: ≤1 μg/kg
Mn: ≤0.5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤5 μg/kg
Ni: ≤0.5 μg/kg
Os: ≤0.5 μg/kg
Pb: ≤0.5 μg/kg
Pd: ≤0.5 μg/kg
Pt: ≤0.5 μg/kg
Rb: ≤0.5 μg/kg
Rh: ≤0.5 μg/kg
Ru: ≤0.5 μg/kg
Sb: ≤0.5 μg/kg
Se: ≤1 μg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ti: ≤1 μg/kg
Tl: ≤0.5 μg/kg
U: ≤0.5 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
Zn: ≤1 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
SMILES string
OO
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?