Fontos dokumentumok
150495
Isopentyl nitrite
96%
Szinonimák:
Isoamyl nitrite
Teszt
96%
Forma
liquid
technika/technikák
titration: suitable
szín
colorless to green-yellow
colorless to yellow
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
<-80 °C
oldhatóság
water: soluble 0.38 g/L at 25 °C
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCON=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a radical initiator to functionalize multi-walled carbon nanotubes.
- as a reagent in the preparation of 4-carboxy-phenyl diazonium salt tetrafluoroborate.
- in the synthesis of peroxynitrite (ONOO-).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
nanotubes with aniline derivatives