345386
Glucose Oxidase, Aspergillus niger, Recombinant
Catalyzes the oxidation of β-D-glucose to D-glucono-ω-lactone and hydrogen peroxide. Also catalyzes the conversion of D-glucono-ω-lactone to gluconic acid.
Szinonimák:
Glucose Oxidase, Aspergillus niger, Recombinant
Forma
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥250 units/mg solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
yellow-brown
oldhatóság
0.1 M phosphate buffer, pH 7.0: 5 mg/mL
idegen aktivitás
Amylase ≤0.1%
catalase ≤20 U/mg (dry weight)
sucrase ≤0.1%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1