178273
Aphidicolin
≥98% (HPLC), solid, DNA polymerase α and δ inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Aphidicolin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Aphidicolin, Aphidicolin, CAS 38966-21-1, is a cell-permeable antibiotic that acts as a cell synchronization agent. Blocks the cell cycle at early S-phase.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
DNA polymerase α, DNA polymerase δ
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Poluha, W., et al. 1995. Oncogene 10, 185.
Urbani, L., et al. 1995. Exp. Cell Res. 219, 159.
Schimke, R.T., et al. 1994. Philos. Trans. R. Soc. London. B. Biol. Sci.345, 311.
Kuwakado, K., et al. 1993. Biochem. Pharmacol. 46, 1909.
Hubermann, J.A. 1981. Cell23, 647.
WGK
WGK 3