Fontos dokumentumok
437628
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide
from Salmonella minnesota, , lyophilized, TLR4 signaling stimulator, Calbiochem
About This Item
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.77
product name
Lipopolysaccharide, Ultra Pure, Salmonella minnesota R595 (Re), Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins.
Minőségi szint
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
0.5% triethylamine: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Phenol-petroleum ether extracted lipopolysaccharide (LPS) containing ≤0.3% proteins. LPS 595 (Re) has been shown to stimulate Toll-like receptor-4 (TLR4), but not TLR2, signaling in human cell lines.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Stimulate Toll-like receptor-4 (TLR4) signaling in human cell lines
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Elkészítési megjegyzés
Warming to 37°C with intermittent vortexing or sonication may be required to achieve complete solubilization in H₂O.
Feloldás
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months.
Egyéb megjegyzések
Hirschfeld, M., et al. 2000. J. Immunol.165, 618.
Tapping, R.I., et al. 2000. J. Immunol.165, 5780.
Galanos, C., et al. 1969. Eur. J. Biochem.9, 245.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3