Fontos dokumentumok
437632
Sigma-Aldrich
Lipid A, Salmonella minnesota Re 595
Prepared by acid hydrolysis of LPS from Salmonella minnesota Re 595.
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
<0.2% 2-keto-3-deoxyoctonate
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Prepared by acid hydrolysis of LPS from Salmonella minnesota Re 595. Component responsible for endotoxic properties of gram-negative bacterial lipopolysaccharides. Shows considerable similarity in structure and composition among enterobacteriaceaeand many other bacterial families.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Component responsible for endotoxic properties of gram-negative bacterial lipopolysaccharides.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Morrison, D.C., and Leive, L. 1975. J. Biol. Chem.250, 2911.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1