Merck
408220
Sodium acrylate
97%
Szinonimák:
Acrylic acid sodium salt
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
25 G
34 600,00 Ft
100 G
104 000,00 Ft
34 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Lineáris képlet:
H2C=CHCO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Teszt
97%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
432784192023192058
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
powder (Free-flowing granular)
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Általános leírás
Sodium acrylate (SA) is a metal salt that can be prepared by an acid-base reaction between sodium hydroxide and acrylic acid. It can be used in the preparation of poly(sodium acrylate) using bulk, solution, emulsion, and suspension polymerization techniques. It results in the formation of a water soluble polymer that can be used in a variety of industries and personal care applications.[1][2][3]
Alkalmazás
SA can be used in tuning the grain size of iron oxide microparticles for potential applications in biological assaying and in chemical sensors.[4] It can be used as a reducing and capping agent on gold nanoparticles which can be used in the biological application.[5]
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Polymerization of sodium acrylate in inverse-suspension stabilized by sorbitan fatty esters
Omidian H, et al.
European Polymer Journal, 39(5), 1013-1018 (2003)
Aggregative growth in the size-controlled growth of monodispersed gold nanoparticles
Njoki PN, et al.
Langmuir, 26(16), 13622-13629 (2010)
Preparation of acrylate-stabilized gold and silver hydrosols and gold- polymer composite films
Hussain I, et al.
Langmuir, 19(11), 4831-4835 (2003)
Tuning the grain size and particle size of superparamagnetic Fe3O4 microparticles
Xuan S, et al.
Chemistry of Materials, 21(21), 5079-5087 (2009)
Gerlinde Lefever et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(2) (2020-01-18)
Addition of superabsorbent polymers (SAPs) to cementitious mixtures promotes the self-healing ability of the material. When cracking occurs; SAPs present inside the crack will swell upon contact with water and subsequently release this water to stimulate the further hydration of
Cikkek
Discover hydrogels, biocompatible materials for drug delivery, tissue engineering, wound care, and 3D bioprinting in innovative biomedical applications
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?