Merck
428018
Millipore
Sodium dodecyl sulfate solution
20% in H₂O
Szinonimák:
Sodium n-Dodecyl Sulfate, 20% Solution (w/v), 20% SDS
Méret kiválasztása
200 ML
32 600,00 Ft
32 600,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 ML
32 600,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H25O4S · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.25
32 600,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Sodium dodecyl sulfate solution, 20% Solution (w/v), An aqueous solution containing 20% SDS.
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 8636
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clear colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
An aqueous solution containing 20% SDS.
An ionic detergent useful in the electrophoretic separation of proteins and lipids. Also used in the purification of DNA. Has a CMC of 7-10 mM and a micellar weight of 18,000. Conductivity: 21900-25500 µmhos.
Alkalmazás
  • Wet SPF: A wet powder suspension for the detection of latent fingermarks on the sticky side of adhesive tape for use in Seychelles.: This study highlights the use of a sodium dodecyl sulfate solution-based wet powder suspension to detect latent fingermarks on adhesive tapes, offering a novel approach in forensic science (Bouzin JT et al., 2024).
  • Neuromorphic sensing of biomolecules covalently immobilised on polydimethyl glutarimide.: The research focuses on using sodium dodecyl sulfate in the process of covalent immobilization of biomolecules, contributing to advancements in neuromorphic sensing technologies (Sylvander LA et al., 2023).
  • Integrated Manufacturing of Suspended and Aligned Nanofibrous Scaffold for Structural Maturation and Synchronous Contraction of HiPSC-Derived Cardiomyocytes.: This paper discusses the role of sodium dodecyl sulfate in the fabrication of nanofibrous scaffolds, crucial for cardiomyocyte maturation in tissue engineering (Liu L et al., 2023).
  • A Sequential Membrane Process of Ultrafiltration Forward Osmosis and Reverse Osmosis for Poultry Slaughterhouse Wastewater Treatment and Reuse.: Sodium dodecyl sulfate is utilized in membrane processes to enhance the treatment and reuse of poultry slaughterhouse wastewater, highlighting its environmental applications (Fatima F et al., 2023).
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2