Fontos dokumentumok
420322
Millipore
IPTG, Dioxane-Free, High Purity
CAS 367-93-1 is used in the stimulation of β-galactosidase in cellular systems in which dioxane would disrupt normal cell function.
Szinonimák:
IPTG, Dioxane-Free, High Purity, Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szennyeződések
≤0.1% Dioxane (GC)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S([C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO)C(C)C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Általános leírás
Inducer of β-D-galactosidase. Used in the stimulation of β-galactosidase in cellular systems in which dioxane would disrupt normal cell function. IPTG induces the expression of cloned genes linked to the lac promoter.
See also IPTG, Animal-Free, High Purity, Cat. No. 420291.
Used in the stimulation of β-galactosidase in cellular systems in which dioxane would disrupt normal cell function. This preparation contains ≤0.1% dioxane by GC.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3