I1284
Isopropyl β-D-thiogalactopyranoside solution
ReadyMade IPTG solution for Blue-white screening
Szinonimák:
IPTG solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
non-ionic
form
liquid
molekulatömeg
238.3
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- used as an inducer for the expression of single domain antibodies(sdAbs) in E coli and bioactive peptides
- used in its half-life and decay studies
- suitable for induction of recombinant protein expression in systems controlled by the lac repressor
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elv
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2