Fontos dokumentumok
5800-OP
Millipore
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
OmniPur® Grade, >=99.0%, Inducer for ?-galactosidase, an enzyme that promotes lactose utilization.
Szinonimák:
OmniPur® IPTG, Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
form
crystalline powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Általános leírás
Inducer for β-galactosidase, an enzyme that promotes lactose utilization. Use in conjunction with X-Gal. Molecular Biology grade.
Stock solutions:
• X-Gal: 20 mg/ml in DMF
• IPTG: 20 mg/ml in water
Use 4:1 (X-Gal:IPTG)
Assay: ≥99%
Dioxane: None detected
Melting point: 110-114°C
Specific rotation [a]25/D (1%, water): -34.0 to -29.0°
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3