70527
100 mM IPTG Solution - Novagen
Convenient, ready-to-use solution
Szinonimák:
100 mM IPTG Solution - Novagen, IPTG Solution, 100 mM, Isopropyl -β-D-1-thiogalactopyranoside, Isopropylthio -β-D-galactoside
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solution
molekulatömeg
238.30 g/mol
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Alkalmazás
- induce expression of an anti-CD11b-nanobody with a sortase recognition tag in Chalmers (WK6) cells
- induce expression in calcium-independent sortase from BL21(DE3) cells
- turn on bacterial protein production of the protein A/G-MNase
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3