389561
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
Szinonimák:
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
conjugate (Glucosaminoglycan)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥2000 units (A280)
kiszerelés
ampule of ≥100 U (1 U = 1 TRU (Turbidity Reducing Unit))
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
0.5 M acetate, pH 6.0: 30 U/mL
water: 30 U/mL
idegen aktivitás
protease ≤0.05 U/ampule (pH 6.0)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Please Note: The appearance of this product can vary from gray cottony fibers to balled up droplets with no change in quality.
Figyelmeztetés
Egység definíció
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mogelerskii, M.S. 1964. Fed. Proc. 23, T559.
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.