Fontos dokumentumok
H3757
Hyaluronidase from bovine testes
Type VIII, lyophilized powder, 300-1,000 U/mg
Szinonimák:
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine testis
Minőségi szint
konjugátum
conjugate (Glucosaminoglycan)
típus
Type VIII
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
300-1,000 U/mg
molekulatömeg
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
vonatkozó betegség(ek)
cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... HYAL1(515397) , HYAL2(281838)
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocols
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.