Fontos dokumentumok
H6254
Hyaluronidase from sheep testes
Type V, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg solid
Szinonimák:
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep testis
Minőségi szint
típus
Type V
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥1,500 units/mg solid
molekulatömeg
55 kDa
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of enzyme mix for the isolation of sertoli and germ cells from seminiferous tubules
- in the pre-treatment of deparaffinized adenomas sections for immunohistochemistry
- in the digestion of umbilical cord blood vessel for the generation of umbilical cord stromal stem cell lines
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocols
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.