385931
Hyaluronidase, Bovine Testes
Szinonimák:
Hyaluronidase, Bovine Testes
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
conjugate (Glucosaminoglycan)
Minőségi szint
form
lyophilized
specifikus aktivitás
≥2500 units/mg dry wt.
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Humphrey, I.H. 1957. Bull. WHO16, 291.
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.