Merck
H7630
Hyaluronic acid sodium salt from bovine vitreous humor
Szinonimák:
Poly(β-glucuronic acid-[1→3]-β-N-acetylglucosamine-[1→4]), alternating
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
(C14H21NaNO11)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
bovine (vitreous humor)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
water: ~5 g/L
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Hyaluronic acid sodium salt from bovine vitreous humor has been used:
  • as a component for the generation of artificial synovial fluid
  • to investigate its role in inducing oxidative stress and interleukin 8(IL-8) production in human nasal RPMI 2650 cells
  • to test its effect on B cell proliferation
  • as a substrate in neuraminidase assay of morbilliviruses virus
Biokémiai/fiziológiai hatások
High molecular mass polymer composed of repeating dimeric units of glucuronic acid and N-acetyl glucosamine which forms the core of complex proteoglycan aggregates found in extracellular matrix.
Hyaluronic acid (HA) is abundantly present in the bovine vitreous humor. It corresponds to a molecular weight of 69293.9Da and has an isoelectric pH of 5.82. Bovine HA has high levels of endotoxins and it polydisperse with DNA and RNA contaminants. The enzyme HA synthases at the plasma membrane (HASs) aids in the synthesis of circulatory HA. HA is implicated in many physiological processes including inflammation, immune regulation, adhesion, embryo development and tumor progression.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Evaluation of Hyaluronan from Different Sources: Streptococcus z ooepidemicus, Rooster Comb, Bovine Vitreous, and Human Umbilical Cord
Shiedlin A, et al.
Biomacromolecules, 5(6), 2122-2127 (2004)
Evaluation of hyaluronic acid in cattle: physiological variations related to age, periparturition and in clinical cases of paratuberculosis
Jolly A, et al.
Journal of Veterinary Science and Technology, 7(4), 342-346 (2016)
Effect of high, medium, and low molecular weight hyaluronan on inflammation and oxidative stress in an in vitro model of human nasal epithelial cells
Albano GD, et al.
Mediators of Inflammation, 2016 (2016)
Role of the biomolecular interactions in the structure and tribological properties of synovial fluid
Mirea DA, et al.
Tribology International, 59(4), 302-311 (2013)
Yi-Wen Lin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-01)
Osteoarthritis (OA) is the most common joint disease type and is accompanied by varying degrees of functional limitation. Both hyaluronic acid (HA) joint injections and pain relievers are efficient treatments for early-stage osteoarthritis. However, for the decomposition by hyaluronidase and
Cikkek
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protokollok
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.