H1115000
Hyaluronidase
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H14O7/c19-13(11-2-4-15-17(6-11)25-9-23-15)7-12(18(20)21)10-1-3-14-16(5-10)24-8-22-14/h1-6,12H,7-9H2,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPEBBOHQEAQKSW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)