E1625
Elastin from bovine neck ligament
powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine neck ligament
Minőségi szint
Forma
powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)[C@H](CC)C)C(C)C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
Géninformáció
cow ... ELN(280781)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)