Fontos dokumentumok
929301
FBnG-C3-PEG3-C3-NH2 hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
(R)-2-Acetamido-3-((2-amino-9-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-8-yl)thio)-N-(3-(2-(2-(3-aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)propanamide hydrochloride
Teszt
≥95%
Forma
powder
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(N)=NC2=C1N=C(SC[C@@H](C(NCCCOCCOCCOCCCN)=O)NC(C)=O)N2CC3=CC=C(C=C3)F.Cl
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein
Protein Degrader Building Blocks
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)