324504
EDTA
ULTROL® Grade, 500 mM Solution, pH 8.0
Szinonimák:
EDTA, 500 mM Solution, pH 8.0, ULTROL® Grade
Forma
solution
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
koncentráció
500 mM
szín
colorless to pale yellow
pH
8
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2