A4926
1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
98%
Szinonimák:
2,2′-(Ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, BAPTA, Ethylenedioxybis(o-phenylenenitrilo)tetraacetic acid
Teszt
98%
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.