Fontos dokumentumok
4100-OP
Millipore
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
OmniPur® Grade, >=97.0%
Szinonimák:
OmniPur® EGTA, Ethylene Glycol bis (2-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
crystalline powder (Fine)
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
kiszállítva
ambient
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: ≥97.0%
DNase: None detected
Melting point (with decomposition): 238°C min
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2