Összes fotó(1)
Key Documents
324628
Millipore
EGTA/AM
Membrane-permeable form of the Ca2+-chelating agent EGTA.
Szinonimák:
EGTA/AM, Ethyleneglycol- bis(β-aminoethyl)-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetoxymethyl Ester, Ethyleneglycol-bis(β-aminoethyl)-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetoxymethyl Ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H40N2O18
CAS-szám:
Molekulatömeg:
668.60
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
oil
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
light yellow
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
DMF: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C26H40N2O18/c1-19(29)39-15-43-23(33)11-27(12-24(34)44-16-40-20(2)30)5-7-37-9-10-38-8-6-28(13-25(35)45-17-41-21(3)31)14-26(36)46-18-42-22(4)32/h5-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNJXVFXIDHCCKR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Membrane-permeable form of the Ca2+-chelating agent EGTA.
Membrane-permeable version of the Ca2+-chelating agent EGTA (Cat. No. 324625). Induces apoptosis in pheochromocytoma (PC12) cells.
Alkalmazás
  • Arresting calcium-regulated sperm metabolic dynamics enables prolonged fertility in poultry liquid semen storage.: Researchers explored the effects of calcium regulation on sperm metabolism, demonstrating that EGTA/AM can arrest calcium dynamics, significantly enhancing the storage and fertility of poultry semen. This finding could have broad implications for agricultural practices and poultry breeding programs (Sushadi et al., 2023).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Garcia, J.G., et al. 1992. Blood79, 2056.
Kuriyama, S., et al. 1992. Brain Res.579, 227.
Maki, A., et al. 1992. FASEB J.6, 919.
Negre-Salvayre, A., and Salvayre, R. 1992. Biochim. Biophys. Acta 1123, 207.
Ichinose, M., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.182, 372.
Hong, M., and Moody, T.W. 1991. Peptides12, 1315.
Schnellmann, R.G. 1991. J. Biochem. Toxicol.6, 299.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3