T4069
JC-1
≥97% purity, solid
Szinonimák:
5,5′,6,6′-Tetrachloro-1,1′,3,3′-tetraethyl-imidacarbocyanine iodide, 5,5′,6,6′-Tetrachloro-1,1′,3,3′-tetraethylbenzimidazolocarbocyanine iodide, CBIC2(3)
About This Item
Javasolt termékek
product name
JC-1, powder or solid (Crystals)
Teszt
≥97%
Minőségi szint
form
powder or solid (Crystals)
technika/technikák
titration: suitable
szín
faint red to very dark red
ε (extinkciós együttható)
≥175000 at 511-517 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[I-].CCN1C(=C\C=C\c2n(CC)c3cc(Cl)c(Cl)cc3[n+]2CC)/N(CC)c4cc(Cl)c(Cl)cc14
InChI
1S/C25H27Cl4N4.HI/c1-5-30-20-12-16(26)17(27)13-21(20)31(6-2)24(30)10-9-11-25-32(7-3)22-14-18(28)19(29)15-23(22)33(25)8-4;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYNNIUVBDKICAX-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Celluláris apoptózis vizsgálatok a programozott sejthalál kimutatására Annexin V, kaszpáz és TUNEL DNS-fragmentációs vizsgálatok segítségével.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.